Print…
3-Bromo-5-ethoxypyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B5000-1G B5000-5G
TCIAB5000-1GEA 61 EUR
TCIAB5000-1G TCIAB5000-5G
3-Bromo-5-ethoxypyridine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-5-ethoxypyridine
Fórmula: C₇H₈BrNO
Ponto de ebulição: 240°C
Ponto de Fusão: 9°C
Número MDL : MFCD00234116
Número CAS: 17117-17-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %