2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
B4988-1G
B4988-5G
TCIAB4988-1GEA
33
EUR
TCIAB4988-1G
TCIAB4988-5G
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Fórmula:
C₈H₅BrFN Peso Molecular: 214.04 g/mol |
Número MDL :
MFCD08059542 Número CAS: 421552-12-7 UN: 3261 ADR: 8 II |
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 67.0 to 71.0 deg-C |