Print…
N-(6-Bromohexyl)phthalimide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B4987-5G B4987-25G
TCIAB4987-5GEA 44 EUR
TCIAB4987-5G TCIAB4987-25G
N-(6-Bromohexyl)phthalimide ≥98.0% (por GC)
N-(6-Bromohexyl)phthalimide
Fórmula: C₁₄H₁₆BrNO₂
Peso Molecular: 310.19 g/mol
Ponto de ebulição: 188°C
Número MDL : MFCD00023098
Número CAS: 24566-79-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C