Print…
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B4984-1G B4984-5G
TCIAB4984-1GEA 28 EUR
TCIAB4984-1G TCIAB4984-5G
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (por GC)
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Fórmula: C₁₁H₁₃NS
Ponto de ebulição: 277°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00022059
Número CAS: 19241-24-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C