Print…
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,4-(Methylenedioxy)chalcone
B4983-1G B4983-5G
TCIAB4983-1GEA 39 EUR
TCIAB4983-1G TCIAB4983-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Fórmula: C₁₆H₁₂O₃
Peso Molecular: 252.27 g/mol
Número MDL : MFCD00022990
Número CAS: 644-34-8
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C