Print…
Acetato de 2-butoxietilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Acetato do éter monobutílico do etilenoglicol, Acetato de butilglicol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
307289-1L 307289-25ML
SIAL307289-1LEA 62.5 EUR
SIAL307289-1L SIAL307289-25ML
Acetato de 2-butoxietilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de 2-butoxietilo
Fórmula: C₈H₁₆O₃
Peso Molecular: 160.21 g/mol
Ponto de ebulição: 192
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0.9416 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82
Número MDL : MFCD00009457
Número CAS: 112-07-2
EINECS: 203-933-3