Print…
Boc-D-Chg-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B4975-1G B4975-5G
TCIAB4975-1GEA 17 EUR
TCIAB4975-1G TCIAB4975-5G
Boc-D-Chg-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Boc-D-Chg-OH
Fórmula: C₁₃H₂₃NO₄
Ponto de Fusão: 75°C
Número MDL : MFCD00133629
Número CAS: 70491-05-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -9.0 deg (C=1,MeOH)