Print…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-5-trifluoromethylbenzaldehyde
B4974-1G B4974-5G
TCIAB4974-1GEA 23 EUR
TCIAB4974-1G TCIAB4974-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄BrF₃O
Número MDL : MFCD08059506
Número CAS: 477535-41-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %