Print…
3-Bromo-5-nitroanisole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
B4973-1G B4973-5G
TCIAB4973-1GEA 57 EUR
TCIAB4973-1G TCIAB4973-5G
3-Bromo-5-nitroanisole ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Número MDL : MFCD04112752
Número CAS: 16618-67-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C