2,7-Bis(9H-carbazol-9-yl)-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B4960-200MG
B4960-1G
TCIAB4960-200MGEA
79
EUR
TCIAB4960-200MG
TCIAB4960-1G
2,7-Bis(9H-carbazol-9-yl)-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2,7-Bis(9H-carbazol-9-yl)-9,9-dimethylfluorene
Fórmula:
C₃₉H₂₈N₂ |
Número MDL :
MFCD12022460 Número CAS: 226958-06-1 |
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |