4-Bromobutyl acetate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Acetic acid 4-bromobutyl ester
B4958-5G
B4958-25G
TCIAB4958-5GEA
23
EUR
TCIAB4958-5G
TCIAB4958-25G
4-Bromobutyl acetate ≥97.0% (por GC)
4-Bromobutyl acetate
Fórmula:
C₆H₁₁BrO₂ Ponto de ebulição: 211°C |
Número MDL :
MFCD00000263 Número CAS: 4753-59-7 EINECS: 225-277-7 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |