Print…
4-Bromo-2-iodophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4957-1G B4957-5G
TCIAB4957-1GEA 53 EUR
TCIAB4957-1G TCIAB4957-5G
4-Bromo-2-iodophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-2-iodophenol
Fórmula: C₆H₄BrIO
Número MDL : MFCD09029644
Número CAS: 207115-22-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86d1128af06d5ca782dfd8049c62b593aa51e017&vid=86d1128af06d5ca782dfd8049c62b593aa51e017&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C