Print…
Acetato de 2-butoxietilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Acetato do éter monobutílico do etilenoglicol, Acetato de butilglicol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.01395.1000 8.01395.2500
8.01395.1000EA 34.8 EUR
8.01395.1000 8.01395.2500
Acetato de 2-butoxietilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetato de 2-butoxietilo
Fórmula: C₈H₁₆O₃
Peso Molecular: 160.21 g/mol
Ponto de ebulição: 192
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0.9416 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82
Número MDL : MFCD00009457
Número CAS: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Encomendar
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point -64 - -62 °C
Molar Mass 160.21 g/mol
Boiling Point 194 - 196 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.31 hPa (20 °C)
Flash Point 78 °C
Refractive Index 1.4138 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.4 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C
Evaporation number 190