Print…
4-Bromo-1-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4949-1G B4949-5G
TCIAB4949-1GEA 26 EUR
TCIAB4949-1G TCIAB4949-5G
4-Bromo-1-naphthoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-1-naphthoic acid
Fórmula: C₁₁H₇BrO₂
Número MDL : MFCD00094221
Número CAS: 16650-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2088404c12e18eee242bd51b16ff856a6bcb76&vid=ec2088404c12e18eee242bd51b16ff856a6bcb76&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C