Print…
2,4-Bis(4-biphenylyl)-6-chloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,4-Di([1,1'-biphenyl]-4-yl)-6-chloro-1,3,5-triazine
B4941-200MG B4941-1G
TCIAB4941-200MGEA 52 EUR
TCIAB4941-200MG TCIAB4941-1G
2,4-Bis(4-biphenylyl)-6-chloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
2,4-Bis(4-biphenylyl)-6-chloro-1,3,5-triazine
Fórmula: C₂₇H₁₈ClN₃
Peso Molecular: 419.91 g/mol
Número MDL : MFCD27979765
Número CAS: 182918-13-4
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C