Acetato de 2-butoxietilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Acetato do éter monobutílico do etilenoglicol, Acetato de butilglicol
L09515.AE
L09515.AP
L09515.0F
L09515.AEEA
26.7
EUR
L09515.AE
L09515.AP
L09515.0F
Acetato de 2-butoxietilo ≥98%
Acetato de 2-butoxietilo
Purity: 98%
CAS No.: 112-07-2
Molecular Formula: C8H16O3
Formula Weight: 160.21
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Fruit-like
Melting Point: -64°
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1756960
MDL No.: MFCD00009457
Fórmula:
C₈H₁₆O₃ Peso Molecular: 160.21 g/mol Ponto de ebulição: 191…192 °C Ponto de Fusão: –64 °C Densidade: 0.942 Ponto de Inflamação: 71 °C (159 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009457 Número CAS: 112-07-2 EINECS: 203-933-3 |