Print…
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Nalpha,Nepsilon-Bis[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, Fmoc-Lys(Fmoc)-OH, Nalpha,Nepsilon-Di-Fmoc-L-lysine
B4931-5G B4931-25G
TCIAB4931-5GEA 53 EUR
TCIAB4931-5G TCIAB4931-25G
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Lys(Fmoc)-OH
Fórmula: C₃₆H₃₄N₂O₆
Peso Molecular: 590.676 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00080275
Número CAS: 78081-87-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -8.0 deg (C=1,DMF)