Print…
Acetato de 2-butoxietilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
403410010 403410025 403410100
ACRO403410010EA 41.5 EUR
ACRO403410010 ACRO403410025 ACRO403410100
Acetato de 2-butoxietilo 98%
Acetato de 2-butoxietilo
Fórmula: C₈H₁₆O₃
Ponto de ebulição: 193,5 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –64 °C
Densidade: 0,9385 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009457
Número CAS: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA