Print…
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (trans,trans)-4-(But-3-en-1-yl)-4'-(p-tolyl)-1,1'-bi(cyclohexane), trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(4-methylphenyl)bicyclohexyl
B4915-1G B4915-5G
TCIAB4915-1GEA 39 EUR
TCIAB4915-1G TCIAB4915-5G
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(p-tolyl)bicyclohexyl ≥98.0% (por GC)
trans,trans-4'-(3-Butenyl)-4-(p-tolyl)bicyclohexyl
Fórmula: C₂₃H₃₄
Número MDL : MFCD13188633
Número CAS: 129738-42-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C