Print…
O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Ser(tBu)-OtBu.HCl
B4913-5G B4913-1G
TCIAB4913-5GEA 133 EUR
TCIAB4913-5G TCIAB4913-1G
O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₂₃NO₃·HCl
Peso Molecular: 253.767 g/mol
Número MDL : MFCD00034850
Número CAS: 51537-21-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (C=1,H2O)