Print…
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B4911-100MG B4911-1G
TCIAB4911-100MGEA 64 EUR
TCIAB4911-100MG TCIAB4911-1G
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate
Fórmula: C₂₀H₃₈O₄
Número MDL : MFCD23136039
Número CAS: 843666-27-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C