9-(2-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
9-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-10-bromoanthracene
B4895-1G
B4895-5G
TCIAB4895-1GEA
66
EUR
TCIAB4895-1G
TCIAB4895-5G
9-(2-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (por GC)
9-(2-Biphenylyl)-10-bromoanthracene
Fórmula:
C₂₆H₁₇Br Peso Molecular: 409.33 g/mol |
Número MDL :
MFCD28138083 Número CAS: 400607-16-1 |
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 146.0 to 150.0 deg-C |