Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, N-Boc-DL-tryptophan, Boc-DL-Trp-OH
B4891-1G B4891-5G
TCIAB4891-1GEA 27 EUR
TCIAB4891-1G TCIAB4891-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-tryptophan ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-tryptophan
Fórmula: C₁₆H₂₀N₂O₄
Número MDL : MFCD00190836
Número CAS: 112525-72-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %