Print…
4-(4-Bromophenyl)morpholine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4890-5G B4890-25G
TCIAB4890-5GEA 101 EUR
TCIAB4890-5G TCIAB4890-25G
4-(4-Bromophenyl)morpholine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(4-Bromophenyl)morpholine
Fórmula: C₁₀H₁₂BrNO
Peso Molecular: 242.12 g/mol
Número MDL : MFCD04112483
Número CAS: 30483-75-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C