Print…
5-Bromo-2-(5-bromo-2-thienyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-2-(5-bromothiophen-2-yl)pyridine, 2-Bromo-5-(5-bromo-2-pyridyl)thiophene
B4886-200MG B4886-1G
TCIAB4886-200MGEA 101 EUR
TCIAB4886-200MG TCIAB4886-1G
5-Bromo-2-(5-bromo-2-thienyl)pyridine ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-(5-bromo-2-thienyl)pyridine
Fórmula: C₉H₅Br₂NS
Peso Molecular: 319.01 g/mol
Número MDL : MFCD29765747
Número CAS: 136902-53-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C