Print…
Methyl undecanoate, Supelco®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
94118-1ML 94118-5ML
94118-1MLEA 24.5 EUR
94118-1ML 94118-5ML
Methyl undecanoate, Supelco®
Methyl undecanoate
Fórmula: C₁₂H₂₄O₂
Peso Molecular: 200.32 g/mol
Número MDL : MFCD00008957
Número CAS: 1731-86-8
EINECS: 217-053-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93f086808cc76a0aaeff910293b7c04f8d1e3865&vid=f743862e9628001f1acb37adc286246220a10f47&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2ed12cbd4d765cf8de45fff9508f3305822e659&vid=73fd71db484114fc1958313778ff982d8814c393&prid=web&clid=SAPDAM