Print…
2,7-Bis[N-(m-tolyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B4882-200MG B4882-1G
TCIAB4882-200MGEA 92 EUR
TCIAB4882-200MG TCIAB4882-1G
2,7-Bis[N-(m-tolyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
2,7-Bis[N-(m-tolyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Fórmula: C₅₁H₃₈N₂
Número MDL : MFCD11112143
Número CAS: 1033035-83-4
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C