Print…
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4871-1G B4871-5G
TCIAB4871-1GEA 50 EUR
TCIAB4871-1G TCIAB4871-5G
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₁₃H₉BrN₂
Número MDL : MFCD00218250
Número CAS: 34658-66-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C