Print…
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-2-chloro-3-cyanopyridine
B4870-1G B4870-5G
TCIAB4870-1GEA 46 EUR
TCIAB4870-1G TCIAB4870-5G
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₂BrClN₂
Número MDL : MFCD09801046
Número CAS: 405224-23-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C