Print…
N-(4-Biphenylyl)-2-biphenylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4866-1G B4866-5G
TCIAB4866-1GEA 67 EUR
TCIAB4866-1G TCIAB4866-5G
N-(4-Biphenylyl)-2-biphenylamine ≥98.0% (por GC)
N-(4-Biphenylyl)-2-biphenylamine
Fórmula: C₂₄H₁₉N
Número MDL : MFCD22988894
Número CAS: 1372775-52-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C