Print…
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Piperidinecarboxylic acid, 3-fluoro-4-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 3-fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylate, 3-Fluoro-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-4-piperidone, 3-Fluoro-4-oxo-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
B4858-200MG B4858-1G
TCIAB4858-200MGEA 76 EUR
TCIAB4858-200MG TCIAB4858-1G
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone ≥97.0% (por GC)
1-Boc-3-fluoro-4-piperidone
Fórmula: C₁₀H₁₆FNO₃
Número MDL : MFCD10566554
Número CAS: 211108-50-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8de80e375979a577d85884a1b61b890c4154f2a0&vid=8de80e375979a577d85884a1b61b890c4154f2a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C