Print…
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Bromo-2-thienyl)trimethylsilane
B4856-200MG B4856-1G
TCIAB4856-200MGEA 90 EUR
TCIAB4856-200MG TCIAB4856-1G
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiophene
Fórmula: C₇H₁₁BrSSi
Peso Molecular: 235.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 77998-61-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %