Print…
2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (5-Bromo-2-thienyl)trimethylsilane
B4855-1G B4855-5G
TCIAB4855-1GEA 126 EUR
TCIAB4855-1G TCIAB4855-5G
2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-(trimethylsilyl)thiophene
Fórmula: C₇H₁₁BrSSi
Peso Molecular: 235.21 g/mol
Ponto de ebulição: 70°C
Número CAS: 18246-28-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %