Print…
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4840-1G B4840-5G
TCIAB4840-1GEA 19 EUR
TCIAB4840-1G TCIAB4840-5G
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Fórmula: C₉H₆BrNO
Número MDL : MFCD00152016
Número CAS: 877-03-2
EINECS: 212-884-7
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 208.0 deg-C