Print…
2-Bromobenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-1H-benzimidazole
B4838-1G B4838-5G
TCIAB4838-1GEA 47 EUR
TCIAB4838-1G TCIAB4838-5G
2-Bromobenzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Bromobenzimidazole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Peso Molecular: 197.03 g/mol
Ponto de Fusão: 192°C
Número MDL : MFCD00160009
Número CAS: 54624-57-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %