Print…
1,3-Butadiene ∼13% ∼2 mol/L em THF
Fornecedor: TCI
Perigo
B4835-100ML B4835-500ML
TCIAB4835-100MLEA 37 EUR
TCIAB4835-100ML TCIAB4835-500ML
1,3-Butadiene ∼13% ∼2 mol/L em THF
1,3-Butadiene
Fórmula: C₄H₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008659
Número CAS: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01509
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 13.0 to 15.0 w/w%