Print…
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (por GC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(9-Fluorenylidene)diphenol, 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)diphenol
B4834-1G B4834-5G
TCIAB4834-1GEA 28 EUR
TCIAB4834-1G TCIAB4834-5G
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (por GC), purificado por sublimação
9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene
Fórmula: C₂₅H₁₈O₂
Peso Molecular: 350.42 g/mol
Número MDL : MFCD00191392
Número CAS: 3236-71-3
EINECS: 406-950-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 228.0 deg-C