Print…
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4831-100G B4831-25G
TCIAB4831-100GEA 258 EUR
TCIAB4831-100G TCIAB4831-25G
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether ≥98.0% (por GC)
4-tert-Butylphenyl glycidyl ether
Fórmula: C₁₃H₁₈O₂
Peso Molecular: 206.285 g/mol
Ponto de ebulição: 294°C
Ponto de Inflamação: 102°C
Número MDL : MFCD00005136
Número CAS: 3101-60-8
EINECS: 221-453-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %