Print…
7-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4829-200MG B4829-1G
TCIAB4829-200MGEA 34 EUR
TCIAB4829-200MG TCIAB4829-1G
7-Bromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
7-Bromobenzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₅BrS
Ponto de ebulição: 109°C
Número MDL : MFCD06657729
Número CAS: 1423-61-6
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %