Print…
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
B4819-1G B4819-5G
TCIAB4819-1GEA 29 EUR
TCIAB4819-1G TCIAB4819-5G
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
(2R)-3-Bromo-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
Fórmula: C₄H₇BrO₃
Número MDL : MFCD09751022
Número CAS: 261904-39-6
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (C=2.6, MeOH)