Print…
1-Bromo-3,5-dihexylbenzene ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4818-1G B4818-5G
TCIAB4818-1GEA 44 EUR
TCIAB4818-1G TCIAB4818-5G
1-Bromo-3,5-dihexylbenzene ≥96.0% (por GC)
1-Bromo-3,5-dihexylbenzene
Fórmula: C₁₈H₂₉Br
Número CAS: 1238156-36-9
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %