Print…
4-Bromo-4'-phenyltriphenylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(4-Bromophenyl)-N-phenyl-[1,1'-biphenyl]-4-amine
B4812-1G B4812-5G
TCIAB4812-1GEA 79 EUR
TCIAB4812-1G TCIAB4812-5G
4-Bromo-4'-phenyltriphenylamine ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-4'-phenyltriphenylamine
Fórmula: C₂₄H₁₈BrN
Número MDL : MFCD24387484
Número CAS: 503299-24-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C