Methyl undecanoate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Undecanoic acid methyl ester, Undecylic acid methyl ester
L05939.06
L05939.14
L05939.06EA
37.4
EUR
L05939.06
L05939.14
Methyl undecanoate ≥99%
Methyl undecanoate
Purity: 99%
CAS No.: 1731-86-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2CH3
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4290
Melting Point: -10°
Boiling Point: 246-248°
Beilstein Reference: 1762129
MDL No.: MFCD00008957
Fórmula:
C₁₂H₂₄O₂ Peso Molecular: 200.32 g/mol Ponto de ebulição: 246…248 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 0.871 Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008957 Número CAS: 1731-86-8 EINECS: 217-053-2 |