Print…
1-Benzhydrylazetidin-3-one 96,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Benzhydryl-3-azetidinone, 1-Diphenylmethyl-3-azetidinone
B4799-1G B4799-5G
TCIAB4799-1GEA 26 EUR
TCIAB4799-1G TCIAB4799-5G
1-Benzhydrylazetidin-3-one 96,0 GC, T
1-Benzhydrylazetidin-3-one
Fórmula: C₁₆H₁₅NO
Peso Molecular: 237.30 g/mol
Número MDL : MFCD00964539
Número CAS: 40320-60-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 76.0 to 81.0 deg-C