Print…
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine ethyl ester, ethyl 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)acetate, Boc-Gly-OEt, N-Boc-glycine ethyl ester
B4782-5G B4782-25G
TCIAB4782-5GEA 32 EUR
TCIAB4782-5G TCIAB4782-25G
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate ≥98.0% (por GC)
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Fórmula: C₉H₁₇NO₄
Peso Molecular: 203.2 g/mol
Ponto de ebulição: 97°C
Número MDL : MFCD05663720
Número CAS: 14719-37-0
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %