Print…
4-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B4778-1G B4778-5G
TCIAB4778-1GEA 52 EUR
TCIAB4778-1G TCIAB4778-5G
4-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-fluoropyridine
Fórmula: C₅H₃BrFN
Ponto de ebulição: 65°C
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD04112504
Número CAS: 128071-98-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %