Print…
4-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Bromo-9,9-diphenyl-9H-fluorene
B4776-1G B4776-5G
TCIAB4776-1GEA 47 EUR
TCIAB4776-1G TCIAB4776-5G
4-Bromo-9,9-diphenylfluorene ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-9,9-diphenylfluorene
Fórmula: C₂₅H₁₇Br
Peso Molecular: 397.32 g/mol
Número MDL : MFCD27923067
Número CAS: 713125-22-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C