Benzo[b]thiophene-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B4774-1G
B4774-5G
TCIAB4774-1GEA
33
EUR
TCIAB4774-1G
TCIAB4774-5G
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid
Fórmula:
C₈H₇BO₂S Ponto de Fusão: 230°C |
Número MDL :
MFCD01114669 Número CAS: 113893-08-6 |
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |