Print…
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propan-1-one
B4769-1G B4769-5G
TCIAB4769-1GEA 32 EUR
TCIAB4769-1G TCIAB4769-5G
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 156°C
Número MDL : MFCD00218577
Número CAS: 17764-93-1
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C