Print…
2-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Benzyloxybenzoic acid
B4766-5G B4766-25G
TCIAB4766-5GEA 60 EUR
TCIAB4766-5G TCIAB4766-25G
2-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98.0% (por GC)
2-(Benzyloxy)benzoic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.25 g/mol
Número MDL : MFCD00051940
Número CAS: 14389-86-7
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C